Tisk…
Tetraboritan dvojsodný tetrahydrát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Potassium tetraborate tetrahydrate
39435.36 39435.A3
39435.36EA 1980 CZK
39435.36 39435.A3
Tetraboritan dvojsodný tetrahydrát ≥99%
Tetraboritan dvojsodný tetrahydrát
Purity: 99% CAS No.: 12045-78-2 Molecular Formula: K2B4O7.4H2O Formula Weight: 305.51 (233.44anhy) Physical Form: Granular Density: 1.74 (anhy) Melting Point: dec. Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,7680 MDL No.: MFCD00149924
Vzorec: B₄K₂O₇·4H₂O
MW: 305.49
Bod tání: Dec.
Hustota: 1.74 (anhydr.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149924
CAS číslo: 12045-78-2
EINECS: 215-575-5