Kyselina trans-1,2-Diaminocyklohexan-N,N,N',N'-tetraoctová monohydrát 97.5-100.5% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
CHELATON 4, Titriplex® IV
36697.06
36697.14
36697.22
36697.36
36697.06EA
1230
CZK
36697.06
36697.14
36697.22
36697.36
Kyselina trans-1,2-Diaminocyklohexan-N,N,N',N'-tetraoctová monohydrát 97.5-100.5% ACS
Kyselina trans-1,2-Diaminocyklohexan-N,N,N',N'-tetraoctová monohydrát
Purity: 97.5%-100.5%
CAS No.: 125572-95-4
Molecular Formula: C14H22N2O8.H2O
Formula Weight: 364.35 (346.34anhy)
Physical Form: Solid
Melting Point: 213-216°
Beilstein Reference: 3222748
MDL No.: MFCD00066429
Vzorec:
C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O Bod tání: 213…216 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066429 CAS číslo: 125572-95-4 EINECS: 236-308-9 |