Tisk…
Kyselina octová ledová glacial ≥99.7% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
36289.AP 36289.K3 36289.AY
36289.APEA 1560 CZK
36289.AP 36289.K3 36289.AY
Kyselina octová ledová glacial ≥99.7% ACS
Kyselina octová
Purity: 99.7+% CAS No.: 64-19-7 Molecular Formula: CH3CO2H Formula Weight: 60.05 Flash Point: 40°(104°F) Physical Form: Liquid Density: 1.049 Refractive Index: 1.3721 Odour: Pungent pH: 2,5 Melting Point: 16.6° Boiling Point: 118.1° Merck Reference: 14,55 UN No.: 2789 MDL No.: MFCD00036152
Vzorec: H₃CCOOH
MW: 60.05
Bod varu: 118.1 °C
Bod tání: 16.6 °C
Hustota: 1.049
Bod vzplanutí: 40 °C (104 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036152
CAS číslo: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 II
REACH: 01-2119475328-30
Merck Index: 14,55
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM