Hydrogenarzeničnan dvojsodný heptahydrát 98.0-102.0% ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Sodium hydrogen arsenate heptahydrate, Sodium arsenate dibasic heptahydrate, Arsenic Acid, Sodium Salt Heptahydrate. Sodium Salt
33373.14
33373.22
33373.14EA
5290
CZK
33373.14
33373.22
Hydrogenarzeničnan dvojsodný heptahydrát 98.0-102.0% ACS
Hydrogenarzeničnan dvojsodný heptahydrát
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 10048-95-0
Molecular Formula: HAsNa2O4.7H2O
Formula Weight: 312.01 (185.94anhy)
Physical Form: Crystalline powder
Density: 1.88
Appearance: White
Melting Point: 130° dec.
UN No.: 1685
MDL No.: MFCD00149179
Vzorec:
HAsNa₂O₄·7H₂O MW: 312,01 g/mol Bod tání: 130 °C (rozkl.) Hustota: 1,88 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149179 CAS číslo: 10048-95-0 EINECS: 231-902-4 UN: 1685 ADR: 6.1,II |