Tisk…
Formaldehyde 37% vodný roztok stabilizovaný ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with methanol 10-15 %
33314.AP 33314.M1
33314.APEA 1460 CZK
33314.AP 33314.M1
Formaldehyde 37% vodný roztok stabilizovaný ACS
Formaldehyde
CAS No.: 50-00-0 Molecular Formula: CH2O Formula Weight: 30.03 Flash Point: 60°(140°F) Physical Form: Liquid Density: 1.083 Refractive Index: 1.3765 Appearance: Colourless Odour: Pungent Melting Point: -15° Boiling Point: 97° Beilstein Reference: 1209228 Merck Reference: 14,4235 UN No.: 1198 MDL No.: MFCD00003274
Vzorec: CH₂O
Bod varu: 97 °C
Bod tání: –15 °C
Hustota: 1,083
Bod vzplanutí: 60 °C (140 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003274
CAS číslo: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 1198
ADR: 3,III
Merck Index: 14,4235