Tisk…
Kyanogenbromid
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
32731.14 32731.22 32731.06
32731.14EA 2010 CZK
32731.14 32731.22 32731.06
Kyanogenbromid
Kyanogenbromid
CAS No.: 506-68-3 Molecular Formula: BrCN Formula Weight: 105.93 Physical Form: Crystalline Density: 2.015 Odour: Acrid Boiling Point: 61.4° Merck Reference: 14,2693 UN No.: 1889 MDL No.: MFCD00011597
Vzorec: CBrN
Bod varu: 61,4 °C
Bod tání: 50…52 °C
Hustota: 2,015
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011597
CAS číslo: 506-68-3
EINECS: 208-051-2
UN: 1889
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,2693