Pyrofosforečnan draselný ≥95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 95%
CAS No.: 7320-34-5
Molecular Formula: K4P2O7
Formula Weight: 330.34
Physical Form: Powder
Density: 2.33
Appearance: White
Melting Point: 1090°
Boiling Point: dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,7663
MDL No.: MFCD00011393
Vzorec:
K₄O₇P₂ Bod varu: Dec. Bod tání: 1090 °C Hustota: 2,33 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011393 CAS číslo: 7320-34-5 EINECS: 230-785-7 Merck Index: 14,7663 |