Tisk…
Jodid zinečnatý 98
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Zinc (II) iodide
11661.18 11661.30
11661.18EA 2910 CZK
11661.18 11661.30
Jodid zinečnatý 98
Jodid zinečnatý
Vzorec: I₂Zn
MW: 319.2
Bod varu: 625 °C (rozkl.)
Bod tání: 446
Hustota: 4.74
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011299
CAS číslo: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
UN: 3260
Merck Index: 14,10140