Tisk…
Potassium tetranitropalladate(II) (≥28,3% Pd)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
10537.03 10537.06
10537.03EA 3270 CZK
10537.03 10537.06
Potassium tetranitropalladate(II) (≥28,3% Pd)
Potassium tetranitropalladate(II)
CAS No.: 13844-89-8 Molecular Formula: K2Pd(NO2)4 Formula Weight: 368.63 Physical Form: Crystalline Melting Point: 310° dec. MDL No.: MFCD00049788
Vzorec: K₂N₄O₈Pd
MW: 368.63 g/mol
Bod tání: 310 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049788
CAS číslo: 13844-89-8
EINECS: 237-568-6