Tisk…
Nitroprusid sodný dihydrát ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Sodium pentacyanonitrosylferrate(III) dihydrate, Sodium nitrosopentacyanoferrate (III) dihydrate, Sodium nitroferricyanide(III) dihydrate, Disodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydrate, Sodium nitroferricyanide dihydrate
424360250 424361000 424365000 424360025
ACRO424360250EA 1650 CZK
ACRO424360250 ACRO424361000 ACRO424365000 ACRO424360025
Nitroprusid sodný dihydrát ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Nitroprusid sodný dihydrát
Vzorec: Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O
Hustota: 1,72 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149192
CAS číslo: 13755-38-9
EINECS: 238-373-9
UN: 1588
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08722
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Bordeaux Crystals
Titration Argentometric 99.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Sulfate (SO4) Passes test (Limit about 0.01%)
Insoluble matter ≤0.01 %