Tisk…
Benzyl mercaptan 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Toluene-α-thiol, α-Toluenethiol
421261000 421265000
ACRO421261000EA 1690 CZK
ACRO421261000 ACRO421265000
Benzyl mercaptan 99%
Benzyl mercaptan
Vzorec: C₇H₈S
MW: 124,21 g/mol
Bod varu: 195 °C
Bod tání: –29 °C
Hustota: 1,058 g/cm³
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004867
CAS číslo: 100-53-8
EINECS: 202-862-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09456
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5735 to 1.5775 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %