Tisk…

(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol 99+%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: (±)-Tetrahydro-2-furfuryl alcohol, (Tetrahydrofuran-2-yl)methanol, (±)-Tetrahydro-2-furyl methanol, (±)-THFA

420440010 420442500 420440025
ACRO420440010EA 1780 CZK
ACRO420440010 ACRO420442500 ACRO420440025
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol 99+%
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol
Vzorec: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Bod varu: 178 °C (760 mmHg)
Bod tání: –80 °C
Hustota: 1,0543 g/cm³
Bod vzplanutí: 74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005372
CAS číslo: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Merck Index: 12,09353

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR