Tisk…
Safranin O 85%, pure, certified
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: CI 50240
419210250 419211000
ACRO419210250EA 1510 CZK
ACRO419210250 ACRO419211000
Safranin O 85%, pure, certified
Safranin O
Vzorec: C₂₀H₁₉ClN₄
MW: 350,85 g/mol
Hustota: 1,447 g/cm³ (22 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011759
CAS číslo: 477-73-6
EINECS: 207-518-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark green to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
UV Lambda max 530 to 534 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1.1 to 1.32
BSC Certification Passes