Tisk…
4-Nitrophthalic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
416120250 416121000
ACRO416120250EA 6840 CZK
ACRO416120250 ACRO416121000
4-Nitrophthalic acid 99%
4-Nitrophthalic acid
Vzorec: C₈H₅NO₆
Bod tání: 165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007252
CAS číslo: 610-27-5
EINECS: 210-215-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 167 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with TBAH ≥98.5 %