Tisk…
N-Methylformamide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
414331000 414330010
ACRO414331000EA 1040 CZK
ACRO414331000 ACRO414330010
N-Methylformamide 99%
N-Methylformamide
Vzorec: C₂H₅NO
Bod varu: 199…201 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,003 g/cm³
Bod vzplanutí: 111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003280
CAS číslo: 123-39-7
EINECS: 204-624-6
Merck Index: 13,00061
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %