Tisk…
Isoxazole 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
412930100 412930500
ACRO412930100EA 2240 CZK
ACRO412930100 ACRO412930500
Isoxazole 99%
Isoxazole
Vzorec: C₃H₃NO
MW: 69,06 g/mol
Bod varu: 95 °C
Hustota: 1,07 g/cm³
Bod vzplanutí: 8 °C
MDL Number: MFCD00003149
CAS číslo: 288-14-2
EINECS: 206-018-7
UN: 1993
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %