Tisk…
Isopropyl salicylate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Isopropyl 2-hydroxybenzoate
412891000 412892500
ACRO412891000EA 4710 CZK
ACRO412891000 ACRO412892500
Isopropyl salicylate 99%
Isopropyl salicylate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Bod varu: 122 °C (18 mmHg)
Hustota: 1,06 g/cm³
Bod vzplanutí: >93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035703
CAS číslo: 607-85-2
EINECS: 210-143-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5110 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %