Tisk…
(4-Hydroxyphenoxy)acetic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
412090250 412090050
ACRO412090250EA 5590 CZK
ACRO412090250 ACRO412090050
(4-Hydroxyphenoxy)acetic acid 98%
(4-Hydroxyphenoxy)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(OH))OCH₂COOH
MW: 168.15
MDL Number: MFCD00014362
CAS číslo: 1878-84-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 156 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %