Tisk…
3,5-Dichlorosalicylaldehyde 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde
407000050 407000250
ACRO407000050EA 1560 CZK
ACRO407000050 ACRO407000250
3,5-Dichlorosalicylaldehyde 98+%
3,5-Dichlorosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₂
Bod varu: 723 °C (1013 hPa)
Bod tání: 91…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003320
CAS číslo: 90-60-8
EINECS: 202-005-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 94 °C
Titration with TBAH ≥98.0 %