Tisk…
4-Cyanophenyl isocyanate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
405970050 405970250
ACRO405970050EA 4340 CZK
ACRO405970050 ACRO405970250
4-Cyanophenyl isocyanate 95%
4-Cyanophenyl isocyanate
Vzorec: C₈H₄N₂O
Bod varu: 123 °C (12 mmHg)
Bod tání: 102 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 40465-45-0
EINECS: 254-934-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige Crystalline needles or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 106 °C
GC ≥94 %