Sodium cholate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
405191000
405195000
ACRO405191000EA
4710
CZK
ACRO405191000
ACRO405195000
Sodium cholate 99%
Sodium cholate
Vzorec:
C₂₄H₃₉NaO₅ Bod tání: 198 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150749 CAS číslo: 361-09-1 EINECS: 206-643-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤5.0 % (110°C) |
pH | 7.5 to 9.5 (5 % in water) |
Specific optical rotation | +33° to +37° (20°C, 589 nm) (c=0.6, ethanol) |
Titration with HClO4 | 98.0 to 102.0 % (On dried basis) |
Heavy metals (as Pb) | ≤50 ppm |
Impurity | ≤2.0 % Sodium deoxycholate |