Tisk…
2-Chlorobenzoxazole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-1,3-benzoxazole
404530100 404530500
ACRO404530100EA 2450 CZK
ACRO404530100 ACRO404530500
2-Chlorobenzoxazole 98%
2-Chlorobenzoxazole
Vzorec: C₇H₄ClNO
MW: 153.57
Bod varu: 202
Bod tání: 7 °C
Hustota: 1.3453
Bod vzplanutí: 85 °C
MDL Number: MFCD00005766
CAS číslo: 615-18-9
EINECS: 210-414-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5650 to 1.5680 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %