Tisk…
Ricinový olej
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Castor oil, Ricinus oil, Oleum Ricini s. Castoris, Oil of Palma Christi
404165000 404160025
ACRO404165000EA 1530 CZK
ACRO404165000 ACRO404160025
Ricinový olej
Ricinový olej
Bod varu: 229 °C (760 mmHg)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 0,957 g/cm³
Bod vzplanutí: 229 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130746
CAS číslo: 8001-79-4
EINECS: 232-293-8
Merck Index: 13,01908
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
Acid value ≤2 mg KOH/g
Hydroxyl value ≥150 mg KOH/g
Iodine value 82 to 90 g I2/100g