Tisk…
Mravenčan vápenatý 98%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Formic acid calcium salt
403830010 403832500 403830025
ACRO403830010EA 5560 CZK
ACRO403830010 ACRO403832500 ACRO403830025
Mravenčan vápenatý 98%, pure
Mravenčan vápenatý
Vzorec: C₂H₂CaO₄
MW: 130.11
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036108
CAS číslo: 544-17-2
EINECS: 208-863-7
Merck Index: 12,01711
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Stabilizer 2 % CaCO3
Specific optical rotation +200° to +220° (20°C, 589 nm) (c=3, CHCl3)