tert-Butyl ethyl ether 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Ethoxy-2-methylpropane
403530250
403531000
ACRO403530250EA
9090
CZK
ACRO403530250
ACRO403531000
tert-Butyl ethyl ether 97%
tert-Butyl ethyl ether
Vzorec:
C₆H₁₄O MW: 102.18 Bod varu: 71 Bod tání: –94 °C Hustota: 0.75 g/cm³ Bod vzplanutí: –19 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009225 CAS číslo: 637-92-3 EINECS: 211-309-7 UN: 1179 ADR: 3 II Merck Index: 13,03809 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3746 to 1.3766 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |