Tisk…
2-Amino-1,3-propanediol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
401030050 401030250
ACRO401030050EA 2310 CZK
ACRO401030050 ACRO401030250
2-Amino-1,3-propanediol 98%
2-Amino-1,3-propanediol
Vzorec: C₃H₉NO₂
Bod varu: 115…116 °C (760 mmHg)
Bod tání: 52…56 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051487
CAS číslo: 534-03-2
EINECS: 208-584-0
UN: 3259
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Adhering crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %