Tisk…
2-(4-Aminophenyl)ethanol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Aminophenethyl alcohol
400930250 400931000
ACRO400930250EA 2910 CZK
ACRO400930250 ACRO400931000
2-(4-Aminophenyl)ethanol 97%
2-(4-Aminophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₁₁NO
MW: 137.18
Bod tání: 104…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007922
CAS číslo: 104-10-9
EINECS: 203-174-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
GC ≥96.0 %