Tisk…
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with 1% trimethylsilyl chloride
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate, Bis(Trimethylsilyl)Trifluoroacetamide, BSTFA
389320250 389321000 389325000
ACRO389320250EA 8390 CZK
ACRO389320250 ACRO389321000 ACRO389325000
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with 1% trimethylsilyl chloride
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Vzorec: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Bod varu: 145…147 °C (760 mmHg)
Bod tání: -41 °C
Hustota: 0,974 g/cm³
Bod vzplanutí: 34 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008269
CAS číslo: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
UN: 2920
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
GC ≤1.5 % TMCS