Tisk…
α-Bromo-4-nitro-o-cresol 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-4-nitrophenol, 2-Hydroxy-5-nitrobenzyl bromide, Koshland Reagent I
388520050 388520250
ACRO388520050EA 1270 CZK
ACRO388520050 ACRO388520250
α-Bromo-4-nitro-o-cresol 95%
α-Bromo-4-nitro-o-cresol
Vzorec: C₇H₆BrNO₃
Bod tání: 145…149 °C
Hustota: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007340
CAS číslo: 772-33-8
EINECS: 212-248-9
UN: 2923
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 149 °C
Titration Argentometric ≥94 %