Tisk…
3-Bromo-N-methylaniline 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
387360010 387360050
ACRO387360010EA 1610 CZK
ACRO387360010 ACRO387360050
3-Bromo-N-methylaniline 98%
3-Bromo-N-methylaniline
Vzorec: C₇H₈BrN
MW: 186.05
MDL Number: MFCD05664376
CAS číslo: 66584-32-5
UN: 2810
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6110 to 1.6130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %