Tisk…
Sodium perborate monohydrate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
386410250 386412500 386410010
ACRO386410250EA 1060 CZK
ACRO386410250 ACRO386412500 ACRO386410010
Sodium perborate monohydrate 95%
Sodium perborate monohydrate
Vzorec: BH₂NaO₄·1H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149230
CAS číslo: 10332-33-9
EINECS: 239-172-9
UN: 3377
ADR: 5.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥94 % (active oxygen)