4-Bromo-N-methylaniline 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
383200010
383200050
ACRO383200010EA
1870
CZK
ACRO383200010
ACRO383200050
4-Bromo-N-methylaniline 97%
4-Bromo-N-methylaniline
Vzorec:
C₇H₈BrN Bod varu: 123…125 °C (7 mmHg) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03030391 CAS číslo: 6911-87-1 UN: 2810 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow to brown to dark purple Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6110 to 1.6150 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |