Tisk…
3,3,3-Trifluoropropionic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
381070010 381070050 381071000
ACRO381070010EA 1540 CZK
ACRO381070010 ACRO381070050 ACRO381071000
3,3,3-Trifluoropropionic acid 98%
3,3,3-Trifluoropropionic acid
Vzorec: C₃H₃F₃O₂
Bod varu: 146 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,45 g/cm³
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153292
CAS číslo: 2516-99-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3320 to 1.3340 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %