Tisk…
6-Chloro-1-hexyne 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chlorohex-1-yne
380810050 380810250
ACRO380810050EA 2360 CZK
ACRO380810050 ACRO380810250
6-Chloro-1-hexyne 97%
6-Chloro-1-hexyne
Vzorec: C₆H₉Cl
MW: 116,59 g/mol
Bod vzplanutí: 37 °C
MDL Number: MFCD00013697
CAS číslo: 10297-06-0
UN: 1993
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %