Tisk…
n-Butyllithium 2.7 M in toluene, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
378931000 378938000
378931000.EA 1640 CZK
378931000. 378938000.
n-Butyllithium 2.7 M in toluene, AcroSeal®
n-Butyllithium
Vzorec: C₄H₉Li
MW: 64.06 g/mol
Bod tání: -76
Hustota: 0.86 g/cm³
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009414
CAS číslo: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 2.62 to 2.75 M
Free base ≤1.0 %