N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
2-(3-Hydroxypropyl)isoindoline-1,3-dione
377010250
377011000
ACRO377010250EA
1520
CZK
ACRO377010250
ACRO377011000
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide 99%
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide
Vzorec:
C₁₁H₁₁NO₃ Bod tání: 75…77 °C |
MDL Number:
MFCD00023097 CAS číslo: 883-44-3 EINECS: 212-931-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 75 to 78 °C |
GC | ≥98.5 % |