Tisk…
Formylhydrazine 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Formic acid hydrazide, Formohydrazide, Formic hydrazide
376060250 376061000
ACRO376060250EA 2760 CZK
ACRO376060250 ACRO376061000
Formylhydrazine 90%
Formylhydrazine
Vzorec: CH₄N₂O
MW: 60.06
Bod varu: 90 °C (0.7 mmHg)
Bod tání: 51…58 °C
Bod vzplanutí: 112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007589
CAS číslo: 624-84-0
EINECS: 210-867-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to pink Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 59 °C
Titration with KIO3 88 to 112 %