Tisk…
3-Fluoro-p-anisidine 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
375880010 375880050
ACRO375880010EA 1270 CZK
ACRO375880010 ACRO375880050
3-Fluoro-p-anisidine 99%
3-Fluoro-p-anisidine
Vzorec: C₇H₈FNO
MW: 141,15 g/mol
Bod varu: 135 °C (18 mmHg)
Bod tání: 81…84 °C
MDL Number: MFCD00075040
CAS číslo: 366-99-4
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light beige to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥98.5 %