Tisk…
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
371360010 371360050
ACRO371360010EA 1200 CZK
ACRO371360010 ACRO371360050
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine 98%
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Vzorec: C₄HBrCl₂N₂
MW: 227,87 g/mol
Bod varu: 128 °C (15 mmHg)
Bod tání: 29…30 °C
Hustota: 1,781 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00127818
CAS číslo: 36082-50-5
UN: 3265
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to slightly hazy colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6020 to 1.6050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %