Tisk…
Ethyl benzoylacetate 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
370850050 370850500 370851000 370855000
ACRO370850050EA 780 CZK
ACRO370850050 ACRO370850500 ACRO370851000 ACRO370855000
Ethyl benzoylacetate 90%
Ethyl benzoylacetate
Vzorec: C₁₁H₁₂O₃
Bod varu: 265 °C (1013 hPa)
Bod tání: < 0 °C
Hustota: 1,106 g/cm³
Bod vzplanutí: 140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009196
CAS číslo: 94-02-0
EINECS: 202-295-3
Merck Index: 13,03803
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥88 %