Tisk…
2,4-Dimethoxybenzylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
369950050 369950250
ACRO369950050EA 1980 CZK
ACRO369950050 ACRO369950250
2,4-Dimethoxybenzylamine 98%
2,4-Dimethoxybenzylamine
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
Bod varu: 140 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,113 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052393
CAS číslo: 20781-20-8
UN: 2735
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %