Tisk…
4-Phenylbenzyl bromide 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
368950050 368950250
ACRO368950050EA 3270 CZK
ACRO368950050 ACRO368950250
4-Phenylbenzyl bromide 96%
4-Phenylbenzyl bromide
Vzorec: C₁₃H₁₁Br
Bod tání: 83…86 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017869
CAS číslo: 2567-29-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 86 °C
GC ≥95 %