Tisk…
2-Amino-5-bromopyrimidine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromopyrimidin-2-ylamine, 5-Bromopyrimidin-2-amine
368580010 368580050
ACRO368580010EA 1210 CZK
ACRO368580010 ACRO368580050
2-Amino-5-bromopyrimidine 97%
2-Amino-5-bromopyrimidine
Vzorec: C₄H₄BrN₃
MW: 174 g/mol
Bod tání: 239…244 °C
Bod vzplanutí: >300 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012341
CAS číslo: 7752-82-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 230 to 244 °C
HPLC ≥96.0 %