Tisk…
Methylamin 2 mol/l in methanol, AcroSeal®, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
368551000 368558000
368551000.EA 4670 CZK
368551000. 368558000.
Methylamin 2 mol/l in methanol, AcroSeal®, pure
Methylamin
Vzorec: CH₅N
Bod varu: 40 °C
Hustota: 0,785 g/cm³
Bod vzplanutí: 7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008104
CAS číslo: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN: 3286
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear solution
Strength 2 M (typically) exact strength on the certificate of analysis