Tisk…
5-Bromo-2-chloropyrimidine 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
368482500 368480050
ACRO368482500EA 945 CZK
ACRO368482500 ACRO368480050
5-Bromo-2-chloropyrimidine 96%
5-Bromo-2-chloropyrimidine
Vzorec: C₄H₂BrClN₂
Bod tání: 78…80 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00483232
CAS číslo: 32779-36-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %