Tisk…
8-Bromocaprylic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
367660100 367660500
ACRO367660100EA 4450 CZK
ACRO367660100 ACRO367660500
8-Bromocaprylic acid 95%
8-Bromocaprylic acid
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₆COOH
Bod varu: 147…150 °C (2 mmHg)
Bod tání: 36…41 °C
Hustota: 1,324 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
MDL Number: MFCD00004430
CAS číslo: 17696-11-6
UN: 3261
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 41 °C
GC ≥94 %