Tisk…

3-Iodobenzylamine 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: (3-Iodophenyl)methanamine

367320010 367320050 367320200
ACRO367320010EA 3830 CZK
ACRO367320010 ACRO367320050 ACRO367320200
3-Iodobenzylamine 97%
3-Iodobenzylamine
Vzorec: C₇H₈IN
MW: 233.05
Bod varu: 132 °C (8 mmHg)
Hustota: 1.748
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192227
CAS číslo: 696-40-2
UN: 2735
ADR: 8 III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR