Tisk…
2-Thiopheneethanol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
366540250 366541000
ACRO366540250EA 1580 CZK
ACRO366540250 ACRO366541000
2-Thiopheneethanol 98%
2-Thiopheneethanol
Vzorec: C₆H₈OS
Bod varu: 108 °C (13 mmHg)
Hustota: 1,153 g/cm³
Bod vzplanutí: 101 °C
MDL Number: MFCD00005462
CAS číslo: 5402-55-1
EINECS: 226-452-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to grey-green to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %