Tisk…
Benzyltrimethylammonium bromide 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
364860250 364861000
ACRO364860250EA 787 CZK
ACRO364860250 ACRO364861000
Benzyltrimethylammonium bromide 98+%
Benzyltrimethylammonium bromide
Vzorec: C₁₀H₁₆BrN
MW: 230,15 g/mol
Bod tání: 228…234 °C
MDL Number: MFCD00011780
CAS číslo: 5350-41-4
EINECS: 226-320-2
UN: 2811
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 224 to 234 °C
Titration Argentometric ≥98.0 %