Tri-tert-butylphosphine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Tri-t-butylphosphine, Tris(1,1-dimethylethyl)phosphine
360890010
360890050
ACRO360890010EA
3310
CZK
ACRO360890010
ACRO360890050
Tri-tert-butylphosphine 95%
Tri-tert-butylphosphine
Vzorec:
C₁₂H₂₇P MW: 202,32 g/mol Bod varu: 102…103 °C (13 mmHg) Bod tání: 30 °C Bod vzplanutí: –17 °C |
MDL Number:
MFCD00015006 CAS číslo: 13716-12-6 EINECS: 237-266-4 UN: 2846 ADR: 4.2,I |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
NMR | ≥94 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...